乙酸 glacial
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
R00288620024CD
R00288620116
R00288620024
R00288620124
CHLCR00288620024CDEA
0
CNY
CHLCR00288620024CD
CHLCR00288620116
CHLCR00288620024
CHLCR00288620124
乙酸 glacial
乙酸
分子式:
H₃CCOOH 分子量: 60.05 g/mol 沸点: 118 溶点: 17 密度: 1.05 g/cm³ (20 °C) 闪点: 38.5 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00036152 CAS号: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN号: 2789 ADR: 8 II REACH: 01-2119475328-30 |