乙酸乙酯
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
R00280390110
R00280390116
CHLCR00280390110EA
0
CNY
CHLCR00280390110
CHLCR00280390116
乙酸乙酯
乙酸乙酯
分子式:
CH₃COOC₂H₅ 分子量: 88.11 g/mol 沸点: 77.1 溶点: –83 °C 密度: 0.902 g/cm³ (20 °C) 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009171 CAS号: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN号: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |