乙腈
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
甲基氰, ACN
R00282720024CD
R00282720024
CHLCR00282720024CDEA
0
CNY
CHLCR00282720024CD
CHLCR00282720024
乙腈
乙腈
分子式:
H₃CCN 分子量: 41.05 g/mol 沸点: 81.6 溶点: –45.7 °C 密度: 0.782 g/cm³ (20 °C) 闪点: 2 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |