Hexane (mixture of isomers)
供应商: LOCAL DEALS
Danger
R01271320024CD R01271320024
CHLCR01271320024CDEA 0 CNY
CHLCR01271320024CD CHLCR01271320024
Hexane (mixture of isomers)
Hexane (mixture of isomers)
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
沸点: 68…70 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,66 g/cm³ (20 °C)
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02179311
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM