Heptane (mixture of isomers)
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
R01943920016
R01943920124
CHLCR01943920016EA
0
CNY
CHLCR01943920016
CHLCR01943920124
Heptane (mixture of isomers)
Heptane (mixture of isomers)
分子式:
H₃C(CH₂)₅CH₃ 分子量: 100.2 g/mol 沸点: 97…98 °C (1013 hPa) 溶点: –90.5 °C 密度: 0.68 g/cm³ (20 °C) 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009544 CAS号: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN号: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 13,04679 |