Iodine
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
R00274020123
R00274020123CD
CHLCR00274020123EA
0
CNY
CHLCR00274020123
CHLCR00274020123CD
Iodine
碘
分子式:
I₂ 分子量: 253.81 g/mol 沸点: 184.3 溶点: 114 密度: 4.9 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011355 CAS号: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN号: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |