四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片

供应商: LOCAL DEALS

Synonyms: Pd(PPh3)4

R01048980131CD R01048980121 R01048980133 R01048980144 R01048980131 R01048980134
CHLCR01048980131CDEA 0 CNY
CHLCR01048980131CD CHLCR01048980121 CHLCR01048980133 CHLCR01048980144 CHLCR01048980131 CHLCR01048980134
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片
分子式: C₇₂H₆₀P₄Pd
分子量: 1155.58 g/mol
溶点: 103…107 °C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00010012
CAS号: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR