苄基肼 (10% Cl₂) 在水溶液中
供应商: LOCAL DEALS
Danger
R00389270116 R00389270115
CHLCR00389270116EA 0 CNY
CHLCR00389270116 CHLCR00389270115
苄基肼 (10% Cl₂) 在水溶液中
苄基肼
分子式: ClNaO
沸点: 111 °C (1013 hPa)
溶点: –30…–20 °C
密度: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011120
CAS号: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN号: 1791
ADR: 8,II