三氟乙酸酐

供应商: LOCAL DEALS
Danger

Synonyms: TFAA

R01464790111 R01464790121
CHLCR01464790111EA 0 CNY
CHLCR01464790111 CHLCR01464790121
三氟乙酸酐
三氟乙酸酐
分子式: C₄F₆O₃
分子量: 210.03 g/mol
沸点: 39.4
溶点: –65 °C
密度: 1.487 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00000416
CAS号: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN号: 3265
ADR: 8 I

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR