N,N-二甲基甲酰胺

供应商: LOCAL DEALS
Danger

R00265620024 R00265620113 R00265620024CD
CHLCR00265620024EA 0 CNY
CHLCR00265620024 CHLCR00265620113 CHLCR00265620024CD
N,N-二甲基甲酰胺
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
沸点: 153 °C (1013 hPa)
溶点: –61 °C
密度: 0,949 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR