氯化铬(III)六水合物 99.0-105.0% (通过碘量法), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Warning
1588-05
BAKR1588-01EA 1672 CNY
BAKR1588-01 BAKR1588-05
氯化铬(III)六水合物 99.0-105.0% (通过碘量法), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
氯化铬(III)六水合物
分子式: CrCl₃·6H₂O
溶点: 85 °C
密度: 1,76 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149660
CAS号: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 105.0 %
Assay (CrCl₃6H₂O) (by iodometry) 99.0 - 105.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 3.0
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Iron (Fe) ≤ 0.01 %