碳酸钙 98.0-100.5%, powder USP, FCC, J.T.Baker®
供应商: Avantor
BAKR1300-05EA 0 CNY
BAKR1300-05 BAKR1300-09
碳酸钙 98.0-100.5%, powder USP, FCC, J.T.Baker®
分子式: CaCO₃
溶点: 825 °C
密度: 2,71 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010906
CAS号: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658