1-Octanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
供应商: TCI
|
Warning
|
I0346-100G
I0346-25G
I0346-5G
TCIAI0346-100GEA
0
CNY
TCIAI0346-100G
TCIAI0346-25G
TCIAI0346-5G
1-Octanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
1-Octanesulphonic acid sodium salt
分子式:
C₈H₁₇NaO₃S 溶点: > 300 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007544 CAS号: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.00 |
Absorbance (230nm) | max. 0.30 |
Absorbance (254nm) | max. 0.13 |