二甲亚砜-d6 (99.9% D) +0.03% V/V TMS for NMR spectroscopy
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Synonyms: 二甲基亚砜-d6, DMSO-d6, 氘代二甲亚砜
DLM-10TC-10 DLM-10TC-50 DLM10TC10X0.6
CAMBDLM-10TC-10EA 0 CNY
CAMBDLM-10TC-10 CAMBDLM-10TC-50 CAMBDLM10TC10X0.6
二甲亚砜-d6 (99.9% D) +0.03% V/V TMS for NMR spectroscopy
二甲亚砜-d6
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84.09 g/mol
沸点: 189
溶点: 20.2
密度: 1.19 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0