N-碘代琥珀酰亚胺
供应商: LOCAL DEALS
|
Warning
|
Synonyms:
1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
R00545420121
R00545420124
CHLCR00545420121EA
0
CNY
CHLCR00545420121
CHLCR00545420124
N-碘代琥珀酰亚胺
N-碘代琥珀酰亚胺
分子式:
C₄H₄INO₂ 分子量: 224.99 g/mol 沸点: 356 溶点: 200…202 °C 密度: 2.245 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00005512 CAS号: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Merck Index: 13,05065 |