二碳酸二叔丁酯

供应商: LOCAL DEALS
Danger

Synonyms: 焦碳酸二叔丁酯

R01895090111 R01895090111CD
CHLCR01895090111EA 0 CNY
CHLCR01895090111 CHLCR01895090111CD
二碳酸二叔丁酯
二碳酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₈O₅
分子量: 218.25 g/mol
沸点: 235
溶点: 20…23 °C
密度: 1.02 g/cm³ (20 °C)
闪点: 37
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008805
CAS号: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN号: 2930
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR