碳酸铈(III) 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 0 CNY
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
碳酸铈(III) 99.9% (trace metals basis)
碳酸铈(III)
分子式: C₃Ce₂O₉·H₂O
分子量: 478.274 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149635
CAS号: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %