N,N-二甲基甲酰胺二新戊基乙缩醛 ≥96.0% (by GC) for esterification
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1-二新戊氧基三甲胺, 1,1-二新戊基氧基-N,N-二甲基甲胺
D1595-25ML D1595-5ML
TCIAD1595-25MLEA 0 CNY
TCIAD1595-25ML TCIAD1595-5ML
N,N-二甲基甲酰胺二新戊基乙缩醛 ≥96.0% (by GC) for esterification
N,N-二甲基甲酰胺二新戊基乙缩醛
分子式: C₁₃H₂₉NO₂
分子量: 231.38 g/mol
沸点: 87°C
闪点: 63°C
MDL编号: MFCD00008851
CAS号: 4909-78-8
EINECS: 225-536-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5c1893fe31704da52439d4d2ae806551960174&vid=1d1619c8898ee4a375d5e26ea3ae97c3fc66320e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %