6-甲氧基-8-硝基喹啉 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
M2057-25G M2057-5G
TCIAM2057-25GEA 0 CNY
TCIAM2057-25G TCIAM2057-5G
6-甲氧基-8-硝基喹啉 ≥98.0% (by GC)
6-甲氧基-8-硝基喹啉
分子式: C₁₀H₈N₂O₃
MDL编号: MFCD00006802
CAS号: 85-81-4
EINECS: 201-633-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&vid=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C