1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2807-1G D2807-5G
TCIAD2807-1GEA 0 CNY
TCIAD2807-1G TCIAD2807-5G
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (通过GC)
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene
分子式: C₁₀H₁₂Br₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD04038416
CAS号: 40787-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2130b8bf66a9cad24bacdc7126507bf69b188640&vid=2130b8bf66a9cad24bacdc7126507bf69b188640&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C