1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D3961-1G D3961-5G
TCIAD3961-1GEA 0 CNY
TCIAD3961-1G TCIAD3961-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (通过GC)
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
分子式: C₈H₆Br₄
MDL编号: MFCD03411745
CAS号: 35335-16-1
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&vid=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C