N-甲基-4-氟苄胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyl-4-fluorobenzylamine
F0806-1G F0806-5G
TCIAF0806-1GEA 0 CNY
TCIAF0806-1G TCIAF0806-5G
N-甲基-4-氟苄胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-甲基-4-氟苄胺
分子式: C₈H₁₀FN
分子量: 139.17 g/mol
沸点: 75°C
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD03839848
CAS号: 405-66-3
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414ba7f96084717e1a6a15b88c9647502c3ee249&vid=414ba7f96084717e1a6a15b88c9647502c3ee249&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %