碳酸二苄酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C1600-1G C1600-5G
TCIAC1600-1GEA 0 CNY
TCIAC1600-1G TCIAC1600-5G
碳酸二苄酯 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₁₅H₁₄O₃
MDL编号: MFCD00014436
CAS号: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&vid=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %