2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 苯偶酰α,α-二甲基乙缩醛, α,α-二甲氧基-α-苯基苯乙酮
187840500 187842500 187840050
ACRO187840500EA 0 CNY
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮 99%
2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮
分子式: C₁₆H₁₆O₃
分子量: 256.2964 g/mol
溶点: 64…68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008475
CAS号: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %