4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T1986-25G
T1986-5G
TCIAT1986-25GEA
0
CNY
TCIAT1986-25G
TCIAT1986-5G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥98.0% (通过GC)
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
分子式:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL编号:
MFCD00018061 CAS号: 711-38-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |