2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D3510-25G D3510-5G
TCIAD3510-25GEA 0 CNY
TCIAD3510-25G TCIAD3510-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
分子式: C₈H₇Cl₂NO₃
分子量: 236.05 g/mol
MDL编号: MFCD00270764
CAS号: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&vid=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C