烯丙基甲基硫醚 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Allyl(methyl)sulphane
A1117-25ML A1117-5ML
TCIAA1117-25MLEA 0 CNY
TCIAA1117-25ML TCIAA1117-5ML
烯丙基甲基硫醚 ≥97.0% (by GC)
烯丙基甲基硫醚
分子式: C₄H₈S
分子量: 88.17 g/mol
沸点: 92°C
闪点: 18°C
MDL编号: MFCD00008657
CAS号: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&vid=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %