4-氨基-2,6-二苯基苯酚 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
A1269-1G
A1269-500MG
TCIAA1269-1GEA
0
CNY
TCIAA1269-1G
TCIAA1269-500MG
4-氨基-2,6-二苯基苯酚 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-氨基-2,6-二苯基苯酚
分子式:
C₁₈H₁₅NO |
MDL编号:
MFCD00034070 CAS号: 50432-01-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |