4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A2355-25G A2355-5G
TCIAA2355-25GEA 0 CNY
TCIAA2355-25G TCIAA2355-5G
4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (通过GC)
4-Acetyldiphenyl sulphide
分子式: C₁₄H₁₂OS
沸点: 184°C
MDL编号: MFCD00026227
CAS号: 10169-55-8
EINECS: 233-443-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&vid=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C