(R)-(+)-N-苄基-α-甲基苄胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1528-25ML B1528-5ML
TCIAB1528-25MLEA 0 CNY
TCIAB1528-25ML TCIAB1528-5ML
(R)-(+)-N-苄基-α-甲基苄胺 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(+)-N-苄基-α-甲基苄胺
分子式: C₁₅H₁₇N
闪点: 158°C
MDL编号: MFCD00015010
CAS号: 38235-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851fe6bc5fed0251e98423795d7b5a6b857cfcac&vid=851fe6bc5fed0251e98423795d7b5a6b857cfcac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (neat)