正十二烷基甲基硫醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
D3767-25G D3767-5G
TCIAD3767-25GEA 0 CNY
TCIAD3767-25G TCIAD3767-5G
正十二烷基甲基硫醚 ≥98.0% (by GC)
正十二烷基甲基硫醚
分子式: C₁₃H₂₈S
分子量: 216.41 g/mol
沸点: 110°C
溶点: –2°C
MDL编号: MFCD00015073
CAS号: 3698-89-3
EINECS: 223-028-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb2cad4ad3c23b0eb19640c414892e6e04352ba&vid=eeb2cad4ad3c23b0eb19640c414892e6e04352ba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %