烯丙基甲基碳酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
C1315-25ML C1315-5ML
TCIAC1315-25MLEA 0 CNY
TCIAC1315-25ML TCIAC1315-5ML
烯丙基甲基碳酸酯 ≥98.0% (by GC)
烯丙基甲基碳酸酯
分子式: C₅H₈O₃
分子量: 116.1152 g/mol
沸点: 131°C
闪点: 33°C
MDL编号: MFCD00134545
CAS号: 35466-83-2
EINECS: 468-750-5
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&vid=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %