DL-蛋氨酸砜 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
M0100-1G M0100-5G
TCIAM0100-1GEA 0 CNY
TCIAM0100-1G TCIAM0100-5G
DL-蛋氨酸砜 ≥99.0% (通过滴定分析)
DL-蛋氨酸砜
分子式: C₅H₁₁NO₄S
MDL编号: MFCD00025079
CAS号: 820-10-0
EINECS: 212-466-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73febbdb144c2198e00f8cde83c5fba4f872089f&vid=73febbdb144c2198e00f8cde83c5fba4f872089f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidit