六氟磷酸 60% (w/w) in water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 六氟合磷氢酸
191110250 191115000
ACRO191110250EA 0 CNY
ACRO191110250 ACRO191115000
六氟磷酸 60% (w/w) in water
六氟磷酸
分子式: HF₆P
密度: 1,75 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011350
CAS号: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN号: 2922
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %
Additional info the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%