2-羟基苯并噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2344-25G B2344-5G
TCIAB2344-25GEA 0 CNY
TCIAB2344-25G TCIAB2344-5G
2-羟基苯并噻唑 ≥98.0% (通过GC)
2-羟基苯并噻唑
分子式: C₇H₅NOS
MDL编号: MFCD00022868
CAS号: 934-34-9
EINECS: 213-281-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d9e3e16e687662be841c8a8ed84be822efee576&vid=6d9af477240f712af9324dde0bf9f8521ccf86f5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C