1,4-噻噁烷 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1543-25G T1543-5G
TCIAT1543-25GEA 0 CNY
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-噻噁烷 ≥97.0% (通过GC)
1,4-噻噁烷
分子式: C₄H₈OS
沸点: 67°C
闪点: 42°C
MDL编号: MFCD00006573
CAS号: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&vid=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %