磷酸二苄酯 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1120-25G P1120-5G
TCIAP1120-25GEA 0 CNY
TCIAP1120-25G TCIAP1120-5G
磷酸二苄酯 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
磷酸二苄酯
分子式: C₁₄H₁₅O₄P
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00004775
CAS号: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ef3b4f7f53df5cd4638d2df6c8612bf69476b5&vid=12ef3b4f7f53df5cd4638d2df6c8612bf69476b5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity