2,5-呋喃二甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
F0710-25G F0710-5G
TCIAF0710-25GEA 0 CNY
TCIAF0710-25G TCIAF0710-5G
2,5-呋喃二甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,5-呋喃二甲酸
分子式: C₆H₄O₅
溶点: 320°C
MDL编号: MFCD00016582
CAS号: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f016cf276303d6ad6a8244bba74626f01a96a95&vid=7f016cf276303d6ad6a8244bba74626f01a96a95&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %