二糠基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3420-25G D3420-5G
TCIAD3420-25GEA 0 CNY
TCIAD3420-25G TCIAD3420-5G
二糠基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
二糠基硫醚
分子式: C₁₀H₁₀O₂S
沸点: 143°C
MDL编号: MFCD00010081
CAS号: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&vid=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %