四硫富瓦烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Δ2,2′-双-1,3-二硫杂环戊二烯, TTF
T0980-1G T0980-25G T0980-5G
TCIAT0980-1GEA 0 CNY
TCIAT0980-1G TCIAT0980-25G TCIAT0980-5G
四硫富瓦烯 ≥98.0% (by GC)
四硫富瓦烯
分子式: C₆H₄S₄
分子量: 204.356 g/mol
MDL编号: MFCD00005492
CAS号: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Merck Index: 14,09242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=873f56551091dec6425e81c90c521c2dfe179ba4&vid=873f56551091dec6425e81c90c521c2dfe179ba4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C