甲基氯化镁 ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
252568000 252561000
ACRO252568000EA 0 CNY
ACRO252568000 ACRO252561000
甲基氯化镁 ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
甲基氯化镁
分子式: CH₃ClMg
沸点: 66 °C (760 mmHg)
密度: 1,01 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000468
CAS号: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 22 to 24 %