自动化用密封膜
供应商: VWR Collection
VWRI731-0307EA 18313 CNY
VWRI731-0307 VWRI731-0308 VWRI731-0306
自动化用密封膜
密封件 微孔板封板膜和铝箔
塑料卷芯胶粘密封膜或铝箔,用户高通量自动微孔板密封器。
  • 连续卷——无拼接
  • 密封膜和铝箔不会超出至塑料芯边缘外
  • 结实的无静电包装能够提供运输保护,便于精确的对准和粘贴
qPCR、沉滴法蛋白结晶、HTS和冷藏用密封膜
透明聚烯烃,带超强、压敏硅胶,用于qPCR、沉滴法蛋白结晶、HTS、存储和一般培养应用。
DMSO耐受性
无核酸酶、核酸和热原
作为板用强粘连热密封膜,其无加热缺点
PCR、HTS和冷藏用密封箔
可穿刺铝箔,带压敏丙烯酸胶黏剂,用于PCR、HTS和冷藏。
DMSO耐受性
可轻松穿刺进行样品回收
无核酸酶、核酸和热原
细胞和组织培养用密封膜
细胞和组织培养用透气人造丝膜。
"无细胞毒素
高度透气
可轻松穿刺进行样品回收"
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.