ELISA和常规培养用密封膜
供应商: VWR Collection
VWRI731-0309EA 5021 CNY
VWRI731-0309 VWRI731-0310 VWRI731-0311 VWRI731-0312
ELISA和常规培养用密封膜
密封件 微孔板封板膜和铝箔
带丙烯酸胶黏剂的聚酯膜
该款分片卷式不可穿刺膜适用于ELISA试验、一般培养和短期存储。
  • 建议操作温度−40到+120 °C
  • 总厚度64,8 μm(膜厚度38,1 μm,胶层厚度26,7 μm)
  • 绿带隔离预刻痕膜,便于应用
  • 最大程度减少蒸发,避免孔间交叉污染
Delivery information: 交付信息:每卷所包含的膜可以覆盖100个微孔板。