四草酸钾 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 草酸
P0475-25G P0475-500G
TCIAP0475-25GEA 0 CNY
TCIAP0475-25G TCIAP0475-500G
四草酸钾 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
四草酸钾
分子式: C₄H₃KO₈·2H₂O
分子量: 254.19 g/mol (218.16 anhy)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036364
CAS号: 6100-20-5
EINECS: 204-874-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&vid=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %