异氰酸 2-联苯酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Biphenyl Isocyanate, Isocyanic acid 2-Biphenyl ester, 2-Biphenylylisocyanate
I0503-25G I0503-5G
TCIAI0503-25GEA 0 CNY
TCIAI0503-25G TCIAI0503-5G
异氰酸 2-联苯酯 ≥98.0% (by GC)
异氰酸 2-联苯酯
分子式: C₁₃H₉NO
分子量: 195.2167 g/mol
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00037087
CAS号: 17337-13-2
UN号: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&vid=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %