(S)-(-)-苹果酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: L-苹果酸二甲酯, (S)-2-羟基琥珀酸二甲酯
M1343-25G M1343-5G
TCIAM1343-25GEA 0 CNY
TCIAM1343-25G TCIAM1343-5G
(S)-(-)-苹果酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-苹果酸二甲酯
分子式: C₆H₁₀O₅
MDL编号: MFCD00066215
CAS号: 617-55-0
EINECS: 432-310-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da672260fc8f3f9661be165babf42a47dac436d&vid=0da672260fc8f3f9661be165babf42a47dac436d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%