丙二醇二乙酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0902-25ML P0902-500ML
TCIAP0902-25MLEA 0 CNY
TCIAP0902-25ML TCIAP0902-500ML
丙二醇二乙酸酯 ≥98.0% (通过GC)
丙二醇二乙酸酯
分子式: C₇H₁₂O₄
沸点: 186°C
溶点: -31°C
闪点: 89°C
MDL编号: MFCD00026201
CAS号: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&vid=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %