2,2′-(乙烯二氧)双(乙胺) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1431-25G B1431-500G
TCIAB1431-25GEA 0 CNY
TCIAB1431-25G TCIAB1431-500G
2,2′-(乙烯二氧)双(乙胺) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2′-(乙烯二氧)双(乙胺)
分子式: C₆H₁₆N₂O₂
沸点: 123°C
闪点: 121°C
MDL编号: MFCD00040474
CAS号: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&vid=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %