二丙二醇甲醚,异构体混合物 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1053-25G D1053-500G
TCIAD1053-25GEA 0 CNY
TCIAD1053-25G TCIAD1053-500G
二丙二醇甲醚,异构体混合物 ≥98.0% (通过GC)
二丙二醇甲醚,异构体混合物
分子式: C₇H₁₆O₃
沸点: 188°C
溶点: -80°C
闪点: 77°C
MDL编号: MFCD00059604
CAS号: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Merck Index: 14,03344
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&vid=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)