2-噻吩甲酰氯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 噻吩-2-甲酰氯
T0177-25G T0177-500G
TCIAT0177-25GEA 0 CNY
TCIAT0177-25G TCIAT0177-500G
2-噻吩甲酰氯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-噻吩甲酰氯
分子式: C₅H₃ClOS
分子量: 146.6 g/mol
沸点: 190°C
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00005428
CAS号: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&vid=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %